Få mere at vide
Falcon™ Standard vævskulturretter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10212951 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
21,29 cm 2
58,1 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
16 til 17,5 ml
6 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10212951 58,1 cm 2 16 til 17,5 ml Pakke med 200
11527411 21,29 cm 2 6 til 7 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10212951 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1399.95 DKK / Pakke med 200
    Spare 100.05 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler. Falcon™ Standard Tissue Culture Dishes fungerer med de fleste vedhæftningsafhængige cellelinjer.
  • Flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler
  • Ensartet overfladekemi skabt af vakuum-gas plasmabehandling fremmer cellevedhæftning
  • Forbedret håndtering af småretter med det unikke Easy-Grip design
  • Ikke-pyrogen
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Pakket i poser, der kan åbnes i medicinsk stil
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Standard vævskultur (TC), Corning™ PrimariaTM overfladebehandling og ikke-TC-behandlet polystyren fås
Designet til cellekultur
  • Flad, forvrængningsfri optik
  • Låg designet til optimal gasudveksling
  • Stableringe muliggør lettere stabling og håndtering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modificerer permanent og konsekvent cellevækstoverfladen
  • Standard vævskulturoverflade er hydrofil og indeholder en række negativt ladede funktionelle grupper, der understøtter cellevedhæftning og spredning
  • Corning Primaria vævskulturoverfladen inkorporerer desuden nitrogenholdige funktionelle grupper og har vist sig at understøtte forbedret vedhæftning, spredning og differentiering af nogle celletyper
Ordreinfo
Pakket 20 pr. ærme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 17,5 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 58,1 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturpetriskål
Volumen (metrisk) Virker 16 til 17,5 ml
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm