Få mere at vide
Falcon™ Serologiske polystyrenpipetter, sterile, bulkpakning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10614511 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.25 mL
Negative gradueringer:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Negative gradueringer Farve Pakningsstørrelse
10614511 10 mL 0.01 mL 3 mL Rød Pakke med 500
10614161 1 mL 0.01 mL 0.4 mL Gul Pakke med 1000
10797241 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Grøn Pakke med 1000
10151351 25 mL 0.25 mL 7 mL Lilla Pakke med 200
10243091 5 mL 0.01 mL 2.5 mL Blå Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10614511 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 357530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1175.61 DKK / Pakke med 500
    Spare 584.39 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Farvekodede pipetter letter valg af korrekt størrelse. Falcon™ Serologiske pipetter er ideelle til vævskultur eller enhver ikke-toksisk opløsning.
  • Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negative gradueringer for ekstra kapacitet
  • Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
  • Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
  • Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
  • Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 %
Variationskoefficient 1.5%
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 3 mL
Tip stil Standard
Emballagetype Bulk
Farve Rød
Volumen (metrisk) 10 mL