Få mere at vide
Falcon™ Serologiske polystyrenpipetter, sterile, bulkpakning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10243091 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.25 mL
Negative gradueringer:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 10243091
Brand: Falcon™ 357529
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekodede pipetter letter valg af korrekt størrelse. Falcon™ Serologiske pipetter er ideelle til vævskultur eller enhver ikke-toksisk opløsning.
  • Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negative gradueringer for ekstra kapacitet
  • Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
  • Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
  • Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
  • Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 %
Variationskoefficient 1.5%
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 2.5 mL
Tip stil Standard
Emballagetype Bulk
Farve Blå
Volumen (metrisk) 5 mL