Få mere at vide
Falcon™ Serologiske pipetter af polystyren, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10702541 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Negative gradueringer:
0.4 mL
0.8 mL
2.5 mL
3 mL
7 mL
10 mL
11 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Negative gradueringer Farve Pakningsstørrelse
10702541 50 mL 1 mL 10 mL Sort Pakke med 100
10024420 25 mL 0.25 mL 7 mL Lilla Pakke med 200
11513630 1 mL 0.01 mL 0.4 mL Gul Pakke med 1000
10742191 2 mL 0.01 mL 0.8 mL Grøn Pakke med 1000
10156420 5 mL 0.1 mL 2.5 mL Blå Pakke med 200
10608261 10 mL 0.1 mL 3 mL Rød Pakke med 200
11533630 25 mL 0.5 mL 11 mL Lilla Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10702541 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 356550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1448.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 101.62 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har exceptionelt skarp, mørk, letlæselig udskrivning med omvendte og negative gradueringer. Falcon™ Serologiske pipetter er individuelt pakket ind Advantage™ termoformet hel-plastik pakke.
  • Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negative gradueringer for ekstra kapacitet
  • Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
  • Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
  • Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
  • Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Aspirator stik Ja
Variationskoefficient 1.5%
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Vævskultur, diagnostik, væskehåndtering
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL
Gradueringstype Negative graderinger, omvendte graderinger
Negative gradueringer 10 mL
Tip stil Standard
Tolerance ±3%
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (engelsk) 1,69 oz.
Farve Sort
Volumen (metrisk) 50 mL
Type Serologisk pipette