Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polystyren reagensglas
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Snap Cap
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuelt indpakket, 500/Cs.
Pose med 125, 1000/Cs.
Pose med 25.500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
- Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
- Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352008 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
- Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
- Polystyrenrør er bedst egnede til procedurer, der kræver høj optisk klarhed
- Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
- Emballagematerialer i medicinsk stil
- 1.400 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
- Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 1400 x G |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | Snaphætte med to positioner |
| Emballage | Pose med 25.500/Cs. |
| Vis mere |