Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polystyren reagensglas
Artikelnummer. 10568531 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Snap Cap
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuelt indpakket, 500/Cs.
Pose med 125, 1000/Cs.
Pose med 25.500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10568531
Brand: Falcon™ 352057
Konstrueret af optisk klar polystyren for nem visning af prøven. Falcon™ Polystyrenrør med rund bund er meget udbredt og refereret til i laboratorieprotokoller.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352008 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polystyrenrør er bedst egnede til procedurer, der kræver høj optisk klarhed
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 1.400 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 1400 x G
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Snaphætte med to positioner
Emballage Pose med 25.500/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Lukketype Snap Cap
Produkttype Reagensglas