Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polystyren reagensglas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10481751 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
8 ml
14 ml
16 ml
19 ml
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Snap Cap
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuelt indpakket, 500/Cs.
Pose med 125, 1000/Cs.
Pose med 25.500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10481751
Brand: Falcon™ 352051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af optisk klar polystyren for nem visning af prøven. Falcon™ Polystyrenrør med rund bund er meget udbredt og refereret til i laboratorieprotokoller.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352008 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polystyrenrør er bedst egnede til procedurer, der kræver høj optisk klarhed
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 1.400 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 1400 x G
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Snaphætte med to positioner
Emballage Pose med 125, 1000/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Lukketype Snap Cap
Produkttype Reagensglas
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.