Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polystyren reagensglas
BIOPHARMA
Product Code. 10186400 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 ml
8 ml
14 ml
16 ml
19 ml
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Snap Cap
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuelt indpakket, 500/Cs.
Pose med 125, 1000/Cs.
Pose med 25.500/Cs.
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Lukketype Sterilitet Emballage Unit Size
10186400 5 ml Snap Cap Steril Pose med 125, 1000/Cs. Pakke med 1000
10694331 19 ml Skruelåg Steril Individuelt indpakket, 500/Cs. Pakke med 500
12678475 16 ml Skruelåg Steril Individuelt indpakket, 500/Cs. Pakke med 500
10769861 16 ml Skruelåg Steril Pose med 125, 1000/Cs. Pakke med 1000
10186360 5 ml Ikke inkluderet Ikke steril Bulk, 1000/Cs. Pakke med 1000
10100151 5 ml Snap Cap Steril Pose med 25.500/Cs. Pakke med 500
10568531 14 ml Snap Cap Steril Pose med 25.500/Cs. Pakke med 500
10252421 14 ml Snap Cap Steril Pose med 25.500/Cs. Pakke med 500
10222901 8 ml Skruelåg Steril Pose med 125, 1000/Cs. Pakke med 1000
10481751 14 ml Snap Cap Steril Pose med 125, 1000/Cs. Pakke med 1000
10579511 5 ml Ikke inkluderet Steril 1000/Cs. Pakke med 1000
10088710 5 ml Snap Cap Steril Individuelt indpakket, 500/Cs. Pakke med 500
10408851 14 ml Ikke inkluderet Steril Pose med 125, 1000/Cs. Pakke med 1000
10769331 14 ml Snap Cap Steril Individuelt indpakket, 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10186400 Supplier Falcon™ Supplier No. 352054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00 DKK
    1623.46 DKK / Pakke med 1000
    Spare 116.54 DKK
    6% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Konstrueret af optisk klar polystyren for nem visning af prøven. Falcon™ Polystyrenrør med rund bund er meget udbredt og refereret til i laboratorieprotokoller.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352008 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polystyrenrør er bedst egnede til procedurer, der kræver høj optisk klarhed
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 1.400 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 1400 x G
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Form Round Bottom
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Snaphætte med to positioner
Emballage Pose med 125, 1000/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Snap Cap
Produkttype Reagensglas