Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas med hætte
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Emballage:
25 stk./pakke; 500/Cs.
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
- Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
- Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
- Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
- Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
- Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
- Emballagematerialer i medicinsk stil
- 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
- 17 x 100 mm rør har blåtrykte gradueringer og hvidt skrivefelt
- Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
Ordreinfo
Snap-hætter fås også separat
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 3000 x G |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | Trykhætte, skrivemærke |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Vis mere |