Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10384641 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Emballage:
25 stk./pakke; 500/Cs.
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10384641 14 ml 100 mm Individuelt indpakket Pakke med 500
10314791 5 ml 75 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
10110101 14 ml 100 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
12338749 14 ml 100 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10384641 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1269.33 DKK
    1112.66 DKK / Pakke med 500
    Spare 156.67 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Falcon ™rundbundet polypropylenrør er testet til at modstå 3000 xg centrifugering.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • 17 x 100 mm rør har blåtrykte gradueringer og hvidt skrivefelt
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
Ordreinfo
Snap-hætter fås også separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Form Rund bund
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Trykhætte, skrivemærke
Emballage Individuelt indpakket
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Lukketype Snap Cap
Produkttype Reagensglas