Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10314791 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Emballage:
25 stk./pakke; 500/Cs.
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10314791 5 ml 75 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
10384641 14 ml 100 mm Individuelt indpakket Pakke med 500
10110101 14 ml 100 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
12338749 14 ml 100 mm 25 stk./pakke; 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10314791 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.19 DKK
    983.75 DKK / Pakke med 500
    Spare 116.44 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Falcon ™rundbundet polypropylenrør er testet til at modstå 3000 xg centrifugering.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
Ordreinfo
Snap-hætter fås også separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Oversigt 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylen
Form Rund bund
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Snap cap
Emballage 25 stk./pakke; 500/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Snap Cap
Produkttype Reagensglas