Få mere at vide
Falcon™ Polypropylen pude
Artikelnummer. 10186020 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
175 og 225 ml konisk centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10186020 175 og 225 ml konisk centrifugerør Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 10186020 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352090
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Til brug med 175 og 225 ml konisk centrifugerør
Puder og ekstraktor til brug med 175 mL og 225 mL koniske centrifugerør (kat. nr. 352075 og 352076). Ikke-steril. 8/sag.
Materiale
puder: Polypropylen
Wire Extractor: rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 175 og 225 ml konisk centrifugerør
Inkluderer Trådudtrækker i rustfrit stål
Produkttype Pude