Få mere at vide
Falcon™ Centrifugerør af polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10350771 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
175 ml
225 ml
Længde (metrisk):
118 mm
137 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10350771 175 ml 118 mm Pakke med 48
12776678 175 ml 118 mm Pakke med 48
10733501 225 ml 137 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10350771 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.76 DKK
    862.55 DKK / Pakke med 48
    Spare 105.21 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for høj kemisk og termisk modstand. Falcon™ Centrifugerør af polypropylen er testet til at modstå 7500 xg centrifugering.
  • Opfyld kravene til bioanalytisk kvalitet og giv uovertruffen ydeevne i kritiske forskningsapplikationer
  • Enestående —stærk industriførende centrifugeringsvurdering på 16.000 RCF (50 mL polypropylen)
  • Unikt dobbeltgevind hættedesign, der reducerer krydsgevind og lækage
  • Letlæselige eksamener
  • Overensstemmende biologiske og fysiske egenskaber
  • Ideel til langvarig kryogen opbevaring af prøver ved -°80 C (15 til 225 ml polypropylenrør)
Det mest pålidelige rør i laboratoriet
Falcon koniske rør er letanvendelige værktøjer af høj kvalitet til at beskytte dine dyrebare prøver. State-of-the-art design og fremstilling skaber rør, der er konstrueret til at give høj styrke, bred temperaturstabilitet og til at præstere i dine kritiske applikationer. De vil beskytte dine værdifulde prøver under centrifugering, vortexing og langtidsopbevaring i fryseren. For at imødekomme denne intense udfordring er Falcon-rør designet til:
  • Høj styrke: State-of-the-art formdesign kombineret med avanceret harpiksvalg skaber rørvægge, der er konstrueret til at fungere under høje stresssituationer.
  • Ikke-pyrogenicitet: Testet til mindre end 0,1 EU/ml.
  • Ikke-toksicitet: Harpikser udvælges via et intenst udvalg af US farmakopé (USP ) toksicitetstest.
  • Lav proteinbinding: Corning ingeniører og videnskabsmænd søger konstant efter materialer og processer, der minimerer labware-induceret interferens, såsom proteinbinding.
  • Kvalitetsemballage: Falcon-rør, ud over at tilbyde ydeevne i bioanalytisk kvalitet, bruger medicinsk emballage for bedre at sikre steril præsentation. De koniske rør er pakket i praktiske genanvendelige stativer eller kompakte miljøvenlige bulkpakker.
  • Støttepuder (katalognr. 352090 for både 175 ml og 225 ml) skal bruges sammen med dette produkt, medmindre centrifugerotoren allerede har passende V-bund-puder.
Ordreinfo
Leveres 48,-/pose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Diameter (engelsk) Udvendig 2,4''
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med Til volumetrisk nøjagtighed, sterilitet, pyrogenicitet, aseptisk væskebehandling
Inkluderer Støbte gradueringer
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 8
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 118 mm
Kapacitet (engelsk) 5,91 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 61 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 7500 x g