Få mere at vide
Falcon™ Tallerkener i klar-stablet emballage
Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
Indeholder
Låg
- Alsidighed af pladefarver, der passer til forskellige detektionsmetoder
- Virgin polystyren i krystalkvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
- Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
- Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
- Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
- Vækstareal og volumen er nominelle
Ordreinfo
Pakket sterilt, 14 plader pr. bakke
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 4 x 6 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |