Få mere at vide
Falcon™ Højdensitet permeabel støtte til 24-brønds plade
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
6,4 mm (membran)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
- Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
- Lav proteinbinding PET membran
- Steriliseret ved gammabestråling
- En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
- Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
- Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
- Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
- Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Cellekulturplade med flere brønde |
| Til brug med (applikation) | Transport, diffusion og sekretion af små molekyler ind i, ud af eller gennem et cellemonolag. Barrierefunktion (Transepithelial Electrical Resistance (TEER) målinger). Lægemiddel biotilgængelighed |
| nr. pr. sag | 48/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Vis mere |