Få mere at vide
Falcon™ Orgelkulturfad
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Beskrivelse
- Flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler
- Ensartet overfladekemi skabt af vakuum-gas plasmabehandling fremmer cellevedhæftning
- Forbedret håndtering af småretter med det unikke Easy-Grip design
- Ikke-pyrogen
- Steriliseret ved gammabestråling
- Pakket i poser, der kan åbnes i medicinsk stil
- Virgin polystyren i krystalkvalitet
- Standard vævskultur (TC), Corning™ PrimariaTM overfladebehandling og ikke-TC-behandlet polystyren fås
Designet til cellekultur
- Flad, forvrængningsfri optik
- Låg designet til optimal gasudveksling
- Stableringe muliggør lettere stabling og håndtering
- Vakuum-gas plasmabehandling modificerer permanent og konsekvent cellevækstoverfladen
- Standard vævskulturoverflade er hydrofil og indeholder en række negativt ladede funktionelle grupper, der understøtter cellevedhæftning og spredning
- Corning Primaria vævskulturoverfladen inkorporerer desuden nitrogenholdige funktionelle grupper og har vist sig at understøtte forbedret vedhæftning, spredning og differentiering af nogle celletyper
Ordreinfo
Pakket i ærmer á 20 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kulturområde | 2,45 cm 2 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Cellekultur petriskål |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |