Få mere at vide
Falcon™ Ubehandlede vævskulturkolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-122701 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 60
Artikelnummer. 10497302
Brand: Falcon™ 353133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Svarende til overfladen af en bakteriologisk petriskål
  • Vakuum-gas plasma vævskulturbehandling giver ensartet cellevedhæftning, spredning og vækst
  • Vælg standard vævskultur, Corning™ Primaria™ , eller ikke vævskulturbehandlede polystyrenvækstoverflader for at opfylde dine individuelle cellekulturkrav
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild og beskyttelse mod kontaminering (kolber med skrånende hals)
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling, samtidig med at den beskytter mod forurening
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 60/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Ikke behandlet
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Stikforsegling