Description
- Vakuum-gas plasma vævskulturbehandling giver ensartet cellevedhæftning, spredning og vækst
- Vælg standard vævskultur, Corning™ Primaria™ , eller ikke vævskulturbehandlede polystyrenvækstoverflader for at opfylde dine individuelle cellekulturkrav
- Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild og beskyttelse mod kontaminering (kolber med skrånende hals)
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Volumetriske gradueringer og skrivelapper
- Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling, samtidig med at den beskytter mod forurening
- Vækstareal og volumen er nominelle
Specifications
Specifications
| Stregkode | Nej |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For forbedret cellevedhæftning og vækst |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 60/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Show More |