Få mere at vide
Falcon™ Ubehandlede vævskulturkolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10112732 Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Pakke med 200
Pakke med 60
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10112732
Brand: Falcon™ 353009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Svarende til overfladen af en bakteriologisk petriskål
  • Vakuum-gas plasma vævskulturbehandling giver ensartet cellevedhæftning, spredning og vækst
  • Vælg standard vævskultur, Corning™ Primaria™ , eller ikke vævskulturbehandlede polystyrenvækstoverflader for at opfylde dine individuelle cellekulturkrav
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild og beskyttelse mod kontaminering (kolber med skrånende hals)
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling, samtidig med at den beskytter mod forurening
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 2,36 oz.
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Ikke behandlet
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Stikforsegling
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.