Få mere at vide
Falcon™ Multiwell Biblioteks opbevaringsplade
Artikelnummer. 10693652 Shop alle Corning produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
25/Pk.
Unit Size:
Pakke med 100
Product Code. nr. pr. pakke Unit Size
10693652 25/Pk. Pakke med 100
1 options
Product Code. 10693652 Supplier Falcon™ Supplier No. 351190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2852.34 DKK
    2571.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 280.88 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
Ideel til opbevaring, arkivering og transport af farmaceutiske lægemiddelkandidater
Falcon™ 96-brønds polypropylen mikroplade, ikke behandlet, rund bund, 25/pak, 50/kasse: Falcon 96 brønds polypropylen biblioteksopbevaringsplade er praktisk til sammensat opbevaring: Notch H12
  • Ekstremt stiv og flad plade til ensartet automatiseret håndtering
  • Pladen tåler gentagne fryse-optøninger ned til -20 °C
  • Polypropylen med lav retention og design med runde brønde giver lave restvolumener efter pipettering (<0,1μ L)
  • Hævede brøndkanter og fladhed til varme- eller klæbende forsegling
  • Ud over den rundbundede Falcon 96 brønd Library Storage Plate, er V-bund formater også tilgængelige.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Sterilitet Ikke steril
    Antal Wells 96
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Produkttype Opbevaring mikroplade
    Well Shape Rund