Få mere at vide
Falcon™ HTS 24-brønd Multiwell Permeabelt støttesystem
Beskrivelse
Indeholder
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Falcon 24 Multiwell Insert-systemer er designet til at automatisere mange almindeligt anvendte cellebaserede assays til lægemiddelopdagelse. Fås i et udvalg af membranporestørrelser, 24 Multiwell Inserts er med succes blevet brugt til en række anvendelser, herunder permeabilitetsundersøgelser for oral biotilgængelighed (f.eks. Caco-2-celler), kemotaksi, cellemigration og invasionsassays. Disse indsatssystemer tilbyder alle fordelene ved Falcon Individual Cell Culture Inserts i et automatiseringsvenligt format, der er kompatibelt med de fleste robotter og væskebehandlere. Falken 24 Multiwell Indsatsplade er en enkelt enhed, der er kompatibel med alle Falcon 24-brøndsplader og indføringsbakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Multi-brønds indsatssystem |
| Nå tælle | 24 |
| Til brug med (applikation) | Fremragende til differentiering, toksikologi, migration og invasionsstudier |
| Inkluderer | 24-brønds indsatsplade, 24-brønds plade og låg |
| Vis mere |