Få mere at vide
Falcon™ HTS 24-brønd Multiwell Permeabelt støttesystem
Artikelnummer. 10265141
Porestørrelse:
1μ m
3 μm
8 μm
8μ m
Mængde:
5/Cs.
Each
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10265141
Brand: Falcon™ 351181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Spar tid og arbejdskraft i HTS-protokoller —vokse, håndtere og analysere 24 prøver samtidigt. Falcon™ HTS Multiwell Insert System har en generøs, automatiseringskompatibel prøvetagningsport, som tillader prøvetagning over og under membraner.
Falcon 24 Multiwell Insert-systemer er designet til at automatisere mange almindeligt anvendte cellebaserede assays til lægemiddelopdagelse. Fås i et udvalg af membranporestørrelser, 24 Multiwell Inserts er med succes blevet brugt til en række anvendelser, herunder permeabilitetsundersøgelser for oral biotilgængelighed (f.eks. Caco-2-celler), kemotaksi, cellemigration og invasionsassays. Disse indsatssystemer tilbyder alle fordelene ved Falcon Individual Cell Culture Inserts i et automatiseringsvenligt format, der er kompatibelt med de fleste robotter og væskebehandlere. Falken 24 Multiwell Indsatsplade er en enkelt enhed, der er kompatibel med alle Falcon 24-brøndsplader og indføringsbakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kulturområde 0,3 cm 2
Materiale PET
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Multi-brønds indsatssystem
Nå tælle 24
Til brug med (applikation) Fremragende til differentiering, toksikologi, migration og invasionsstudier
Inkluderer 24-brønds indsatsplade, enkeltbrønds fødebakke og låg
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Porestørrelse 1μ m
Mængde 5/Cs.
Understøttende membran Polyethylenterephthalat