Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturfad med gitter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10314601 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
148,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10314601 148,2 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10314601 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler. Falcon™ Easy-Grip Tissue Culture Dishes er unikt designet til at forenkle at løfte et fad eller en lille stak fade.
  • Flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler
  • Ensartet overfladekemi skabt af vakuum-gas plasmabehandling fremmer cellevedhæftning
  • Forbedret håndtering af småretter med det unikke Easy-Grip design
  • Ikke-pyrogen
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Pakket i poser, der kan åbnes i medicinsk stil
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Standard vævskultur (TC), Corning™ PrimariaTM overfladebehandling og ikke-TC-behandlet polystyren fås
Designet til cellekultur
  • Flad, forvrængningsfri optik
  • Låg designet til optimal gasudveksling
  • Stableringe muliggør lettere stabling og håndtering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modificerer permanent og konsekvent cellevækstoverfladen
  • Standard vævskulturoverflade er hydrofil og indeholder en række negativt ladede funktionelle grupper, der understøtter cellevedhæftning og spredning
  • Corning Primaria vævskulturoverfladen inkorporerer desuden nitrogenholdige funktionelle grupper og har vist sig at understøtte forbedret vedhæftning, spredning og differentiering af nogle celletyper
Ordreinfo
Pakket 10 pr. ærme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 50 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 151,9 cm 2
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekultur petriskål
Volumen (metrisk) Virker 45 til 50 ml
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Højde (metrisk) 22.1 mm
Diameter (metrisk) 148,2 mm