Få mere at vide
Falcon™ Easy-Grip Vævskulturretter
Artikelnummer. 10099170 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40,28 mm
54,74 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
19,5 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
2,5 til 3 ml
6 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kulturområde Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10099170 54,74 mm 19,5 cm 2 6 til 7 ml Pakke med 500
10038820 40,28 mm 11,78 cm 2 2,5 til 3 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10099170 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 DKK
    2336.83 DKK / Pakke med 500
    Spare 168.17 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler. Falcon™ Easy-Grip Tissue Culture Dishes er unikt designet til at forenkle at løfte et fad eller en lille stak fade.
  • Flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler
  • Ensartet overfladekemi skabt af vakuum-gas plasmabehandling fremmer cellevedhæftning
  • Forbedret håndtering af småretter med det unikke Easy-Grip design
  • Ikke-pyrogen
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Pakket i poser, der kan åbnes i medicinsk stil
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Standard vævskultur (TC), Corning™ PrimariaTM overfladebehandling og ikke-TC-behandlet polystyren fås
Designet til cellekultur
  • Flad, forvrængningsfri optik
  • Låg designet til optimal gasudveksling
  • Stableringe muliggør lettere stabling og håndtering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modificerer permanent og konsekvent cellevækstoverfladen
  • Standard vævskulturoverflade er hydrofil og indeholder en række negativt ladede funktionelle grupper, der understøtter cellevedhæftning og spredning
  • Corning Primaria vævskulturoverfladen inkorporerer desuden nitrogenholdige funktionelle grupper og har vist sig at understøtte forbedret vedhæftning, spredning og differentiering af nogle celletyper
Ordreinfo
Pakket 20 pr. ærme (25 ærmer pr. etui).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 7 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 19,5 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturpetriskål
Volumen (metrisk) Virker 6 til 7 ml
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 13.13 mm
Diameter (metrisk) 54,74 mm