Få mere at vide
Falcon™ Engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Beskrivelse
- Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
- Steril
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
- BSE/TSE-fri
- Negative gradueringer for ekstra kapacitet
- Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
- Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
- Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
- Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3 % |
| Aspirator stik | Ja |
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR |
| Variationskoefficient | 1.5% |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Negative gradueringer | 11 mL |
| Vis mere |