Få mere at vide
Falcon™ Engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10386931 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 50
Artikelnummer. 10386931
Brand: Falcon™ 357600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har exceptionelt skarp, mørk, letlæselig udskrivning med omvendte og negative gradueringer. Falcon™ Serologiske engangspipetter af polystyren er individuelt pakket ind.
  • Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negative gradueringer for ekstra kapacitet
  • Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
  • Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
  • Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
  • Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 %
Aspirator stik Ja
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Variationskoefficient 1.5%
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL
Negative gradueringer 15 mL
Mængde 50/Cs.
Tip stil Standard
Tolerance ±2 %
Emballagetype Individuelt indpakket, Advantage-indpakning
Farve Sort
Volumen (metrisk) 100 mL
Type Serologisk pipette