Få mere at vide
Falcon™ Engangs polystyren serologiske pipetter, sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10282371 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10282371 10 mL 0.1 mL Pakke med 200
10058840 1 mL 0.01 mL Pakke med 1000
10189950 2 mL 0.01 mL Pakke med 1000
10468312 5 mL 0.1 mL Pakke med 200
10701942 25 mL 0.25 mL Pakke med 200
10683282 25 mL 0.5 mL Pakke med 200
10282441 50 mL 1 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10282371 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 357551
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Har exceptionelt skarp, mørk, letlæselig udskrivning med omvendte og negative gradueringer. Falcon™ Serologiske engangspipetter af polystyren er individuelt pakket ind.
  • Polystyren, engangspipetter til vævskultur, bakteriologiske og forskningsapplikationer
  • Steril
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negative gradueringer for ekstra kapacitet
  • Omvendte gradueringer (undtagen 1 ml)
  • Farvekodet pakke og markeringer for nem identifikation
  • Polyesterprop hjælper med at forhindre overfyldning
  • Nøjagtig± 2 % ved fuld volumen (ekskl. 1 og 2 ml)
Gradueringsjusteringssystem
Pipet gradueringsjusteringssystemet er en hurtig og enkel måde at bringe gradueringer til din synslinje. Du skal blot åbne eller trække toppen af pipettepakken tilbage og stille pipetten op, før du fjerner pipetten helt fra indpakningen. Når du fjerner pipetten fra pakken, skal inddelingerne vende mod dig hver gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 %
Aspirator stik Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Variationskoefficient 1.5%
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Gradueringstype Negative, omvendte graderinger
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 200/Cs.
Tip stil Standard
Tolerance ±2 %
Emballagetype Individuelt indpakket, papir-plast
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Type Serologisk pipette