Få mere at vide
Falcon™ Sugepipetter af polystyren, uden gradueringer
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Sterile, polystyren, ikke-tilsluttede, ikke-graduerede pipetter
- Sikrere alternativ til Pasteur-pipetter i glas
- Kan bruges til alle vakuum-aspirationsprocedurer
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Individuelt pakket i termoformet papir-plastfolie for at sikre steril præsentation
Ordreinfo
Alle størrelser leveres individuelt indpakket, 200 pr. kuffert
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse I medicinsk |
| Oversigt | Aspirerende |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning, der kræver alikvot eller aspiration, dispensering i et sterilt miljø |
| Længde (engelsk) | 13,71 tommer. |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Type | Aspirationspipet |
| Engangs | Engangsbrug |