Få mere at vide
Falcon™ Sugepipetter af polystyren, uden gradueringer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10248470 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10248470 2 mL Pakke med 200
10635611 5 mL Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10248470 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 357558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    437.54 DKK / Pakke med 200
    Spare 31.46 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren som et sikrere alternativ til Pasteur-pipetter af glas. Falcon™ Engangsaspirationspipetter er ideelle til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning, der kræver alikvotering eller aspiration/dispensering i et sterilt miljø.
  • Sterile, polystyren, ikke-tilsluttede, ikke-graduerede pipetter
  • Sikrere alternativ til Pasteur-pipetter i glas
  • Kan bruges til alle vakuum-aspirationsprocedurer
  • Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Individuelt pakket i termoformet papir-plastfolie for at sikre steril præsentation
Ordreinfo
Alle størrelser leveres individuelt indpakket, 200 pr. kuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse I medicinsk
Oversigt Aspirerende
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til vævskulturbrug eller enhver ikke-toksisk opløsning, der kræver alikvot eller aspiration, dispensering i et sterilt miljø
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Aspirationspipet