Indeholder
Handled polystyrene lid, safety removal tool
- Forenkle analysen: kultur, fix, bejdse og undersøg dine prøver under et mikroskop uden celleoverførsel
- Polystyrenkammer fastgjort til et specielt renset og tredobbelt skyllet mikroskopobjektglas (25x 75 mm)
- Sikkerhedsfjernelsesværktøj adskiller brønde fra dias; pakningen forbliver med plastbeholder, forhindrer krydskontaminering og forstyrrer ikke videre behandling
- Steril
- Dyrk op til 8 forskellige betingelser på et enkelt mikroskopobjektglas
- Numerisk mærkning; 4-brønds og 8-brønds formater tilgængelige
Ordreinfo
Fås med 1, 2, 4 eller 8 brønde, nummereret for nem identifikation. Leveres med håndtaget polystyren låg. Pakket i engangs inkubationsbakker. Hver bakke rummer 12 objektglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cellekulturslide |
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1,7 cm 2 |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 til 1,5 ml |
| Til brug med (applikation) | In situ DNA-amplifikation eller hybridisering, vævs- og tumortypebestemmelse eller patologi eller enhver undersøgelse, der kræver et lille, tilgængeligt dyrkningsområde |
| Inkluderer | Håndtaget polystyrenlåg, sikkerhedsværktøj til fjernelse |
| nr. pr. sag | 24 |
| Sterilitet | Steril |