Få mere at vide
Falcon™ Chambered Cell Culture Slides
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10162861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
0,7 cm 2
1,7 cm 2
Wells:
4
8
nr. pr. sag:
24
96
Volumen (metrisk) Virker:
0,7 til 0,8 ml
1 til 1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Wells nr. pr. sag Volumen (metrisk) Virker unitSize
10162861 0,7 cm 2 8 96 0,7 til 0,8 ml Pakke med 96
10693472 1,7 cm 2 4 96 1 til 1,5 ml Pakke med 96
10384501 1,7 cm 2 4 24 1 til 1,5 ml Pakke med 24
10364551 0,7 cm 2 8 24 0,7 til 0,8 ml Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10162861 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 354108
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Handled polystyrene lid, safety removal tool
Pakket i engangs inkubationsbakker. Falcon™ Chambered Cell Culture Slides er ideelle til in situ DNA-amplifikation/hybridisering, vævs- og tumortypning/patologi eller enhver undersøgelse, der kræver et lille, tilgængeligt dyrkningsområde.
  • Forenkle analysen: kultur, fix, bejdse og undersøg dine prøver under et mikroskop uden celleoverførsel
  • Polystyrenkammer fastgjort til et specielt renset og tredobbelt skyllet mikroskopobjektglas (25x 75 mm)
  • Sikkerhedsfjernelsesværktøj adskiller brønde fra dias; pakningen forbliver med plastbeholder, forhindrer krydskontaminering og forstyrrer ikke videre behandling
  • Steril
  • Dyrk op til 8 forskellige betingelser på et enkelt mikroskopobjektglas
  • Numerisk mærkning; 4-brønds og 8-brønds formater tilgængelige
Ordreinfo
Fås med 1, 2, 4 eller 8 brønde, nummereret for nem identifikation. Leveres med håndtaget polystyren låg. Pakket i engangs inkubationsbakker. Hver bakke rummer 12 objektglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cellekulturslide
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 0,7 til 0,8 ml
Til brug med (applikation) In situ DNA-amplifikation eller hybridisering, vævs- og tumortypebestemmelse eller patologi eller enhver undersøgelse, der kræver et lille, tilgængeligt dyrkningsområde
Inkluderer Håndtaget polystyrenlåg, sikkerhedsværktøj til fjernelse
nr. pr. sag 96