Få mere at vide
Falcon™ Ledsagende plader til cellekulturindsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10389270 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
1,4 til 2,3 ml
2,7 til 3,2 ml
Nå tælle:
6
12
Kapacitet (metrisk):
2,3 ml (godt)
3,2 ml (godt)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Volumen (metrisk) Virker Nå tælle Kapacitet (metrisk) unitSize
10389270 3,8 cm 2 1,4 til 2,3 ml 12 2,3 ml (godt) Pakke med 50
10386881 9,6 cm 2 2,7 til 3,2 ml 6 3,2 ml (godt) Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389270 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353503
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et envejs labyrintlågdesign og kondenseringsringe for at minimere fordampning og kontaminering. Falcon™ Ledsagende plader til cellekulturindsats er specielt designet til brug med Falcon eller Corning™ BioCoat™ Cellekulturindsatser.
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates er specielt designet til brug med Falcon eller Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts, så fordampning og forurening på grund af forkert lågpasning elimineres.
I fodringspositionen er pipetteadgang forbedret til væskehåndtering på den basolaterale side. Reagenser kan tilføjes hurtigt og konsekvent til tidsbestemte eksperimenter. Aspiration af medier fra brønden er lettere, hvilket reducerer risikoen for kontaminering.
I inkubationspositionen forbliver Falcon Cell Culture Inserts låst på plads i deres Falcon Companion Plate brønde. Medier vil ikke suge op mellem indsatsen og brøndvæggen. Det unikke Falcon-låg med lav fordampning giver et snoet luftpassagesystem, der reducerer fordampning og forurening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Kapacitet (metrisk) 2,3 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 3,8 cm 2
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Multi-brønds indsatssystem
Volumen (metrisk) Virker 1,4 til 2,3 ml
Nå tælle 12
Til brug med (udstyr) Cellekulturindsatser
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.