Få mere at vide
Falcon™ Klart analysepladelåg
Artikelnummer. 10396341 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
10396341 Ikke steril Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10396341 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    748.58 DKK / Pakke med 50
    Spare 341.42 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til plader med 384 brønde (PS) og polyvinylchlorid (PVC).
  • Polystyren låg til 384 brønde og 96 brønde Falcon™ mikroplader med en samlet μbrøndkapacitet på 120 L
  • 6 mm polystyren, til 96 og 384 brønds mikroplader
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Produkttype Mikroplade låg
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade, 120μ L Wells