Få mere at vide
Falcon™ Cellefilter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10282631 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Maskestørrelse:
40μ m
70μ m
100μ m
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse Farve Sterilitet Pakningsstørrelse
10282631 100μ m Gul Steril Pakke med 50
10737821 40μ m Blå Steril Pakke med 50
10788201 70μ m Hvid Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10282631 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    782.55 DKK / Pakke med 50
    Spare 57.45 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Isolerer hurtigt primære celler for konsekvent at opnå en ensartet enkeltcellesuspension fra væv. Falcon™ Cellefiltre er nemme at bruge og ideelle til brug med stamceller og primære celler.
  • Et hurtigere og lettere alternativ til gazefiltrering i procedurer, der involverer dissociation af celler fra enten klumper eller primært væv
  • Opnå konsekvent en mere ensartet enkeltcellet suspension
  • Tre porestørrelser i nylonmasker for optimal ydeevne i en række applikationer
  • Steriliseret og let tilgængelig i individuel emballage
  • Forlænget læbe på si muliggør aseptisk håndtering med pincet
  • Siene er lavet af et stærkt nylonnet med 40, 70 eller 100μ m porer, der er jævnt fordelt for ensartede resultater
  • Støbt farvekodet polypropylenramme med fane giver nem håndtering
  • Funktioner
    Steril
  • Individuelt pakket
Ordreinfo
Individuelt pakket ind i medicinsk emballage og gammabestrålet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mesh materiale Nylon
Engangs Engangsbrug
Farve Gul
Til brug med (applikation) Designet til hurtigt at isolere primære celler for konsekvent at opnå en ensartet enkeltcellesuspension fra væv
Inkluderer Forlænget læbe på si, polypropylenramme med flig
Materiale Polypropylen
Produkttype Celle Si
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Koniske rør, 50 ml Falcon
Maskestørrelse 100μ m