Få mere at vide
Falcon™ Celleskrabere
Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk) håndtag:
18 cm
25 cm
40 cm
Længde (metrisk) klinge:
1,8 cm
3 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- De forbedrede Falcon Cell Scrapers er blevet gennemtænkt designet til at give maksimal tilgængelighed til vækstfladerne i en række kulturkar
- Krydsribbede polystyrenhåndtag giver større stivhed for at sikre bedre kontrol, mens celler skrabes
- Fleksibiliteten i forbindelsen mellem bladet og håndtaget forbedrer nem adgang til halsen på en kolbe eller rulleflaske. Meget kompatibel termoplastisk elastomer (TPE) blad drejer sig for at give flere vinkler for at fjerne celler fra hele vækstoverfladen
- Fås i fire —størrelser, vælg klinge og håndtagslængde for bedst at imødekomme dine behov
- Leveres individuelt i skræl-åben, medicinsk emballage til steril præsentation
Ordreinfo
Forsteriliseret og individuelt pakket ind i skræl-åben emballage i medicinsk stil
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) Blade | 0,7 tommer |
| Længde (metrisk) klinge | 1,8 cm |
| Til brug med (udstyr) | For a variety of cell culture vessels, 75 cm&Sup2; Flask |
| Længde (engelsk) Håndtag | 7 in. |
| Længde (metrisk) håndtag | 18 cm |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Produkttype | Celleskraber |
| Inkluderer | Kompatibel TPE-klinge og stift, krydsribbet polystyrenhåndtag |
| Sterilitet | Steril |