Få mere at vide
Falcon™ Celleskrabere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10707441 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
18 cm
25 cm
40 cm
Længde (metrisk) klinge:
1,8 cm
3 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) klinge unitSize
10707441 25 cm 1,8 cm -
10019140 18 cm 1,8 cm Pakke med 100
10750125 25 cm 3 cm Pakke med 100
10069170 40 cm 3 cm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10707441 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353086
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at give maksimal tilgængelighed til vækstoverflader. Falcon™ Celleskrabere giver overlegen skrabeevne med fade, tallerkener og kolber.
  • De forbedrede Falcon Cell Scrapers er blevet gennemtænkt designet til at give maksimal tilgængelighed til vækstfladerne i en række kulturkar
  • Krydsribbede polystyrenhåndtag giver større stivhed for at sikre bedre kontrol, mens celler skrabes
  • Fleksibiliteten i forbindelsen mellem bladet og håndtaget forbedrer nem adgang til halsen på en kolbe eller rulleflaske. Meget kompatibel termoplastisk elastomer (TPE) blad drejer sig for at give flere vinkler for at fjerne celler fra hele vækstoverfladen
  • Fås i fire —størrelser, vælg klinge og håndtagslængde for bedst at imødekomme dine behov
  • Leveres individuelt i skræl-åben, medicinsk emballage til steril præsentation
Ordreinfo
Forsteriliseret og individuelt pakket ind i skræl-åben emballage i medicinsk stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 0,7 tommer
Længde (metrisk) klinge 1,8 cm
Til brug med (udstyr) Til en række cellekulturkar, store kolber
Længde (engelsk) Håndtag 10''
Længde (metrisk) håndtag 25 cm
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 100/Cs.
Produkttype Celleskraber
Inkluderer Kompatibel TPE-klinge og stift, krydsribbet polystyrenhåndtag