Få mere at vide
Falcon™ Cellekultur multikolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4254206 Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
525 cm 2
875 cm 2
Overfladebelægning:
3-lags TC-behandlet
TC-behandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 8
Artikelnummer. 11587421
Brand: Falcon™ 353143
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk celler hurtigere og nemmere, hvilket øger produktiviteten i cellekulturens arbejdsgang. Falcon™ Cell Culture Mini Flasks giver jævn fordeling af medier på tværs af alle lag for homogen cellevækst.
Øg produktiviteten ved at gøre det muligt at dyrke flere celler hurtigere og nemmere. 3- eller 5-lags formater giver henholdsvis 525 cm 2 og 875 cm 2 cellevækstoverfladeareal.
  • Jævn fordeling af medier på tværs af alle lag for homogen cellevækst
  • Evnen til at blande celler og reagenser i Falcon Multi-Flask sparer tid
  • Fleksibelt design gør det muligt at hælde eller aspirere/genoprette celler ved hjælp af en pipette
  • Konsekvent overfladebehandling for forudsigelig opskalering
  • Partinummer trykt på hver kolbe for sporbarhed
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
Form Rektangulær
Overfladebelægning 3-lags TC-behandlet
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 525 cm 2
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.