Få mere at vide
Falcon™ Cellekultur multikolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11597421 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
525 cm 2
875 cm 2
Overfladebelægning:
3-lags TC-behandlet
TC-behandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Overfladebelægning Pakningsstørrelse
11597421 875 cm 2 TC-behandlet Pakke med 8
11587421 525 cm 2 3-lags TC-behandlet Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11597421 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1384.65 DKK / Pakke med 8
    Spare 100.35 DKK
    6% Slukket
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Dyrk celler hurtigere og nemmere, hvilket øger produktiviteten i cellekulturens arbejdsgang. Falcon™ Cell Culture Mini Flasks giver jævn fordeling af medier på tværs af alle lag for homogen cellevækst.
Øg produktiviteten ved at gøre det muligt at dyrke flere celler hurtigere og nemmere. 3- eller 5-lags formater giver henholdsvis 525 cm 2 og 875 cm 2 cellevækstoverfladeareal.
  • Jævn fordeling af medier på tværs af alle lag for homogen cellevækst
  • Evnen til at blande celler og reagenser i Falcon Multi-Flask sparer tid
  • Fleksibelt design gør det muligt at hælde eller aspirere/genoprette celler ved hjælp af en pipette
  • Konsekvent overfladebehandling for forudsigelig opskalering
  • Partinummer trykt på hver kolbe for sporbarhed
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) ydre hals 32 mm
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 3,35 tommer.
Længde (engelsk) Med hætte: 7,8 tommer.
Hals stil Lige
nr. pr. sag 8/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Cellekultur-multikolbe
Form Rektangulær
Overfladebelægning TC-behandlet
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 127 mm
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Udluftet
Kulturområde 875 cm 2
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker >5 til 50 ml/lag
Bakkelag 5
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.