Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindlæg
Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
- Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
- Lav proteinbinding PET membran
- Steriliseret ved gammabestråling
- En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
- Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
- Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
- Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
- Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Poretæthed | 8±2 x 1054 pores/cm2 |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | membran |
| Til brug med (udstyr) | 24 Brønds plade |
| Diameter (metrisk) filter | 6.4 mm |
| nr. pr. pakke | 8/Pk. |
| nr. pr. sag | 48/Cs. |
| Overfladebelægning | TC-behandlet |
| Vis mere |