Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindlæg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10136410 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Farve:
Gennemskinnelig
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Farve Pakningsstørrelse
10136410 8μ m Klarhed Pakke med 48
10421761 0,4μ m Klarhed -
10718502 3 μm Gennemskinnelig Pakke med 48
10668291 3 μm Klarhed Pakke med 48
10055220 1μ m Klarhed Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10136410 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3657.10 DKK
    3261.62 DKK / Pakke med 48
    Spare 395.48 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med 24-brønds plader. Falcon™ Cellekulturinserts (cellekultur på permeable understøtninger) resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper.
  • Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
  • Lav proteinbinding PET membran
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
  • Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
  • Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
  • Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
  • Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 0,3 cm 2
Materiale PET
Poretæthed 6 ±2 x 10 4 porer/cm 2
Porestørrelse 8μ m
Type membran
Til brug med (udstyr) 24 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 6.4 mm
Mængde 8/Pk., 48/Cs.
Overfladebelægning TC-behandlet
Farve Klarhed
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 24