Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 12-brønds plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4902680 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Type:
Gennemsigtige membraner
Gennemskinnelige membraner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 10025050
Brand: Falcon™ 353180
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellekultur på permeable understøtninger resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper
  • Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
  • Lav proteinbinding PET membran
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
  • Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
  • Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
  • Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
  • Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 0,9 cm 2
Materiale PET
Poretæthed 1.6 x 10 pores/cm2
Porestørrelse 0,4μ m
Type Gennemsigtige membraner
Til brug med (udstyr) 12 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 10.5 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 48/Cs.
Overfladebelægning TC-behandlet
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 12