Få mere at vide
Falcon™ Bakteriologiske petriskåle med låg
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-88668 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
151 cm 2
21,29 cm 2
56,5 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 10390961
Brand: Falcon™ 351008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Falcon™ Bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning til anvendelser, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Overfladen er hydrofob.
Disse bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning; til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Overfladen er hydrofob.
  • Holdbar konstruktion til stabil opvask
  • Ny polystyren i krystalkvalitet for optisk klarhed
  • Steril
  • Mål anført (diameter x højde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 11,78 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekultur petriskål
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm