Få mere at vide
Falcon™ Bakteriologiske petriskåle med låg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10720052 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
151 cm 2
21,29 cm 2
56,5 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Kulturområde Pakningsstørrelse
10720052 100 mm 15 mm 56,5 cm 2 Pakke med 500
10390961 35 mm 10 mm 11,78 cm 2 Pakke med 500
10663323 60 mm 15 mm 21,29 cm 2 Pakke med 500
10432141 150 mm 15 mm 151 cm 2 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10720052 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 351029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1706.31 DKK
    1538.75 DKK / Pakke med 500
    Spare 167.56 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Falcon™ Bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning til anvendelser, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Overfladen er hydrofob.
Disse bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning; til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Overfladen er hydrofob.
  • Holdbar konstruktion til stabil opvask
  • Ny polystyren i krystalkvalitet for optisk klarhed
  • Steril
  • Mål anført (diameter x højde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 56,5 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekulturpetriskål
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm