Beskrivelse
Disse bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning; til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Overfladen er hydrofob.
- Holdbar konstruktion til stabil opvask
- Ny polystyren i krystalkvalitet for optisk klarhed
- Steril
- Mål anført (diameter x højde)
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 11,78 cm 2 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Type | Cellekulturpetriskål |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Vis mere |