Få mere at vide
Falcon™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Artikelnummer. 10088612 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Artikelnummer. Farve unitSize
10088612 Sort, Ryd bund Pakke med 32
1 options
Artikelnummer. 10088612 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353219
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ Primaria tilgængelige overfladebehandlinger
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Falcon 96, 384 og 1536 brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
Ordreinfo
Otte pr. pakke; tilfælde af 32.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 8/Pk., 32/Cs.
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype Billedplade
Til brug med (udstyr) Automationssystemer
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 340μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Understøtter primære, stamceller, neuronale, mesenchymale, hepatocyt- og endotelceller
nr. pr. sag 32/Cs.
nr. pr. pakke 8/Pk.
Mængde 32/Cs.