Få mere at vide
Falcon™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, U-formet-bund mikroplade
Artikelnummer. 10777241 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Emballage:
1/pakke, 50/Cs.
5/pakke, 50/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10777241 1/pakke, 50/Cs. Pakke med 50
10469392 5/pakke, 50/æsker Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777241 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353077
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Falcon 96, 384 og 1536 brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,36 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 1/pakke, 50/Cs.
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Klar
Produkttype Cellekulturplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 0.32 mL
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 50/Cs.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.