Få mere at vide
Falcon™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Artikelnummer. 10334791 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Cellekulturplade
Mikroplade
Volumen (metrisk) Virker:
1,5 til 2,2 ml
40 275−μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 84
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen (metrisk) Virker Pakningsstørrelse
10334791 Mikroplade 1,5 til 2,2 ml Pakke med 50
10141161 Cellekulturplade 1,5 til 2,2 ml Pakke med 50
10413972 Cellekulturplade 40 275−μ L Pakke med 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334791 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    701.66 DKK / Pakke med 50
    Spare 798.34 DKK
    53% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Falcon 96, 384 og 1536 brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk., 50 Sager
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 0.37 mL
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 50/Cs.