Få mere at vide
Falcon™ 96-brønd, ikke-behandlet, V-formet-bund mikroplade
Shop alle Corning produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Falcon™ 96-brønds polypropylen mikroplade, ikke behandlet, V-bund, 25/pak, 50/kasse: Falcon 96 brønds polypropylen biblioteksopbevaringsplade er praktisk til sammensat opbevaring: Notch A1-H1
Ekstremt stiv og flad plade til ensartet automatiseret håndtering Pladen tåler gentagne fryse-optøninger ned til -20 °C Polypropylen med lav retention og design med runde brønde giver lave restvolumener efter pipettering (<0,1μ L) Hævede brøndkanter og fladhed til varme- eller klæbende forsegling Ud over den rundbundede Falcon 96 brønd Library Storage Plate, er V-bund formater også tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Ikke behandlet |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Vis mere |