Få mere at vide
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-brøndindsatssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154629 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
3 μm
8μ m
Mængde:
1/Cs.
5/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10316182
Brand: Falcon™ 351161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle påvisning af migrerende fluorescensmærkede celler. Falcon™ FluoroBlok™ 96 Well HTS Insert Systems er designet med en unik lystæt PET membran, der blokerer transmissionslyset inden for området 400 til 700 nm.
  • En løsning til automatiserede, højkapacitetscellebaserede undersøgelser af kemotaksi, migration og invasion
  • Forøg cellemigration og invasionsanalyseproduktivitet med forenklet fluorescensdetektion og realtidsanalyse
  • Forenkling af kemotakse, cellemigration og invasionsassays
  • Standard teknologiplatform tillader flere protokoller
  • Homogene protokoller til kinetiske udlæsninger i realtid
  • Realtidsdetektering uden at demontere eller ødelægge indsatsen
  • Øget prøvegennemløb
  • Eliminerer behovet for manuel celleskrabning og -tælling
  • Automationsvenlig
  • 96 Multiwell formatet er kompatibelt med kommercielle detektorer og instrumenter til væskehåndtering
  • Unik fluorescensblokerende membran
  • Blokerer mere end 99 % af excitations- og emissionsbølgelængderne af fluoroforer, der almindeligvis anvendes til at mærke celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System er en cellekulturanalyseplatform designet med automatisering i tankerne. Indsatshuset i ét stykke og fluorescensblokerende mikroporøs membran (tilgængelig i 3.0 og 8.0μ m porestørrelser) muliggør øget effektivitet, produktivitet og gennemløb i lægemiddelopdagelsesprocessen. Det nye modtagerpladedesign minimerer krydstale mellem brøndene; det sorte hus af 96'eren Multiwell Indsats eliminerer praktisk talt autofluorescens. Disse funktioner sikrer fluorescensmålinger, der er resultatet af din analyse, ikke krydstale eller baggrundssignal.
Ordreinfo
Fås i 3 og μ8 m porestørrelser. Et stykke 96-Multibrønds indsatssystem (indsatsplade, 24-brønds plade eller enkeltbrønds feederbakke og låg) eller individuelle cellekulturindsatser med 24 brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,08 cm 2
membran PET
Array 8 x 12
Porestørrelse 3 μm
Farve Sort
Produkttype FluoroBlok™ HTS 96-brønd Multiwell Permeabelt støttesystem
Til brug med (udstyr) Fluorescenspladelæser eller omvendt fluorescensmikroskop
Materiale PET
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Inkluderer Indsatsplade med 96 kvadratbrønd, flad bundplade og låg
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 1/Cs.