Få mere at vide
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-brøndindsatssystemer
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
- En løsning til automatiserede, højkapacitetscellebaserede undersøgelser af kemotaksi, migration og invasion
- Forøg cellemigration og invasionsanalyseproduktivitet med forenklet fluorescensdetektion og realtidsanalyse
- Forenkling af kemotakse, cellemigration og invasionsassays
- Standard teknologiplatform tillader flere protokoller
- Homogene protokoller til kinetiske udlæsninger i realtid
- Realtidsdetektering uden at demontere eller ødelægge indsatsen
- Øget prøvegennemløb
- Eliminerer behovet for manuel celleskrabning og -tælling
- Automationsvenlig
- 96 Multiwell formatet er kompatibelt med kommercielle detektorer og instrumenter til væskehåndtering
- Unik fluorescensblokerende membran
- Blokerer mere end 99 % af excitations- og emissionsbølgelængderne af fluoroforer, der almindeligvis anvendes til at mærke celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System er en cellekulturanalyseplatform designet med automatisering i tankerne. Indsatshuset i ét stykke og fluorescensblokerende mikroporøs membran (tilgængelig i 3.0 og 8.0μ m porestørrelser) muliggør øget effektivitet, produktivitet og gennemløb i lægemiddelopdagelsesprocessen. Det nye modtagerpladedesign minimerer krydstale mellem brøndene; det sorte hus af 96'eren Multiwell Indsats eliminerer praktisk talt autofluorescens. Disse funktioner sikrer fluorescensmålinger, der er resultatet af din analyse, ikke krydstale eller baggrundssignal.
Ordreinfo
Fås i 3 og μ8 m porestørrelser. Et stykke 96-Multibrønds indsatssystem (indsatsplade, 24-brønds plade eller enkeltbrønds feederbakke og låg) eller individuelle cellekulturindsatser med 24 brønde.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,08 cm 2 |
| membran | PET |
| Array | 8 x 12 |
| Porestørrelse | 8μ m |
| Farve | Sort |
| Produkttype | FluoroBlok™ HTS 96-brønd Multiwell Permeabelt støttesystem |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescenspladelæser eller omvendt fluorescensmikroskop |
| Materiale | PET |
| Vis mere |